Kluczowe dokumenty
GF07068045
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
CU070380
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 070-680-45
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)