Kluczowe dokumenty
GF06984142
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 1.6 mm, length 50 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonim(y):
PT017180
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 069-841-42
Długość
50 mm
śr. zewn.
1.6 mm
grubość ścianki
0.3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)