GF06936598
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 2 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonim(y):
NI197910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 069-365-98
Długość
100 mm
średnica
2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)