Kluczowe dokumenty
GF06105743
Platinum
rod, 50mm, diameter 1.0mm, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT007910
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 061-057-43
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 1.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)