Kluczowe dokumenty
GF05754359
Aluminum/Silicon
rod, Al 88%/Si 12%, 10 mm diameter, length 100 mm, condition extruded
Synonim(y):
AL137910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 057-543-59
Długość
100 mm
średnica
10 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)