Kluczowe dokumenty
GF05630914
Aluminum/Magnesium
foil, Al 97%/Mg 3%, thickness 0.50 mm, 8 mm diameter, temper as rolled
Synonim(y):
AL010270
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 056-309-14
Średnica
8 mm
grubość
0.50 mm
średnica
8 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)