GF05606030
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.1 mm, size 25 × 25 mm, temper annealed
Synonim(y):
FE020260
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 056-060-30
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)