GF05072059
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
1000mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.050mm wall thickness, 1.4mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
AL017210
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 050-720-59
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 0.050 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.5 mm × 1.4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF05072059-20EA | 4061829980146 |
GF05072059-5EA | 4061831000528 |
GF05072059-10EA | 4061829918804 |
GF05072059-1EA | 4061825419268 |
GF05072059-2EA | 4061829949419 |