Kluczowe dokumenty
GF04614724
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 10mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonim(y):
Aluminum, AL002520
About This Item
Próba
99.50%
Formularz
honeycomb
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 046-147-24
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
dł. × szer. × grubość
600 mm × 600 mm × 10 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04614724-1EA | 4061825348681 |
GF04614724-2EA | 4061829504564 |