Key Documents
GF04277729
Indium
foil, 8mm disks, thickness 0.1mm, as rolled, 100%
Synonim(y):
Indium, IN000230
About This Item
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
100%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 042-777-29
rezystywność
8.37 μΩ-cm
śr. × grubość
8 mm × 0.1 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)