GF04170585
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 50 x 50mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonim(y):
TI050400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed (precipitation hardenable)
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 041-705-85
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.42 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)