GF04144586
Boron
monofilament, 20m, diameter 0.2mm
Synonim(y):
Boron, B 005915
About This Item
Polecane produkty
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 041-445-86
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
dł. × śr.
20 m × 0.2 mm
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N