Kluczowe dokumenty
GF04113324
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.16mm wall thickness, 1.88mm inside diameter
Synonim(y):
FE027200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 041-133-24
dł. × grubość
100 mm × 0.16 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.2 mm × 1.88 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)