Kluczowe dokumenty
GF03546277
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 300 x 300mm, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable, light tight (lt)
Synonim(y):
FE290300
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
light tight (lt)
Formularz
annealed (precipitation hardenable
quarter hard)
foil (
quarter hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 035-462-77
rozmiar × grubość
300 mm × 300 mm × 0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)