GF03431685
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si0.6
20m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonim(y):
AL035160
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 034-316-85
dł. × śr.
20 m × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03431685-1EA | 4061825418360 |