Kluczowe dokumenty
GF03272868
Platinum
foil, 4mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT000251
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 032-728-68
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
4 mm × 0.125 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF03272868-20EA | 4061829544683 |
GF03272868-10EA | 4061829473747 |
GF03272868-50EA | 4061829585747 |