Kluczowe dokumenty
GF03057005
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 12 mm
Synonim(y):
TI010301
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 030-570-05
Długość
0.2 m
szerokość zwoju
12 mm
grubość
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)