Key Documents
GF03034718
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
MO157925
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 030-347-18
Długość
100 mm
średnica
25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com