Kluczowe dokumenty
GF02737852
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 150 x 150mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE040310
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 027-378-52
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)