Kluczowe dokumenty
GF02183217
Rhenium
wire reel, 0.2m, diameter 0.15mm, annealed, 99.97%
Synonim(y):
Rhenium, RE005110
About This Item
Próba
99.97%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 021-832-17
dł. × śr.
0.2 m × 0.15 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
gęstość
21.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Klucz InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)