Kluczowe dokumenty
GF02179672
Vanadium
wire reel, 2m, diameter 1.0mm, Stress relieved, 99.8%
Synonim(y):
Vanadium, V 005130
About This Item
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.80%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 021-796-72
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
2 m × 1 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)