Kluczowe dokumenty
GF01838101
Iridium
wire reel, 0.5m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.5%
Synonim(y):
Iridium, IR005106
About This Item
Próba
99.50%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 018-381-01
rezystywność
4.71 μΩ-cm
dł. × śr.
0.5 m × 0.125 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)