GF01810426
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU040350
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 018-104-26
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF01810426-2EA | 4061829949143 |
GF01810426-10EA | 4061829918484 |
GF01810426-1EA | 4061825417462 |
GF01810426-20EA | 4061829979829 |
GF01810426-5EA | 4061831000245 |