Kluczowe dokumenty
GF01461563
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 300 micron, weight 50 g, condition spherical
Synonim(y):
VC006021
About This Item
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 014-615-63
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
300 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)