Kluczowe dokumenty
GF00427250
Iridium
wire reel, 0.2m, diameter 0.1mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Iridium, IR005102
About This Item
Próba
≥99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 004-272-50
rezystywność
4.71 μΩ-cm
dł. × śr.
0.2 m × 0.1 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
gęstość
22.65 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Klucz InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)