Merck
GF00232816
Nickel
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99.5+%
Synonim(y):
NI006015
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 002-328-16
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract,Skin
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 8
1 of 8
Nickel powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.99+%
GF07757613
Nickel
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron
Nickel powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF76122884
Nickel
Nickel oxide powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
GF28835736
Nickel oxide
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF00232816-1EA4061821112675