Kluczowe dokumenty
GEN-7018
Sigma-Aldrich
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTMA:Cholesterol (1:1)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
skład
Deionized RNAse-free Water
stężenie
2 mM (Cholesterol)
2 mM (DOTMA)
zanieczyszczenia
1:1 mol/mol DOTMA:Cholesterol
wielkość cząstki
100 nm
pH
7
Opis ogólny
Liposomy kationowe są tradycyjnie stosowane do dostarczania materiałów genetycznych, takich jak różne rodzaje DNA (pDNA, cDNA, CpG DNA, oligonukleotydy, oligonukleotydy antysensowne), różne rodzaje RNA, takie jak (siRNA, mRNA) i mimetyki kwasów nukleinowych (NAM). Dodatni, kationowy ładunek lipidów jest wykorzystywany do neutralizacji ujemnego ładunku kwasów nukleinowych i skutkuje większą wydajnością enkapsulacji, wychwytu komórkowego i dostarczania endosomalnego.
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Dostarczanie genów
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy nigdy nie powinny być zamrażane. Liposomy powinny być przechowywane w ciemności w temperaturze 4°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed użyciem zostaną na krótko doprowadzone do temperatury pokojowej.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Genesome jest znakiem towarowym firmy Encapsula NanoSciences
Produkt Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LNP są idealnymi nośnikami leków mRNA, o czym świadczą dwie zatwierdzone przez FDA szczepionki SARS-CoV-2. Skuteczne LNP wymagają jednak dalszych badań nad wyborem, formułowaniem i podawaniem jonizowalnych lipidów. Niniejszy przegląd analizuje wykorzystanie lipidów, wybór jonizowalnych lipidów i projektowanie LNP do dostarczania leków mRNA.