Kluczowe dokumenty
DWKWGW541VTMLA
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Ethanol (in English, French, Spanish), capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW541VTMLA
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label Ethanol (in English, French, Spanish)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW541VTMLA
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Ideal for ethanol dispensing within the laboratory
Cechy i korzyści
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)