DWKWGW540VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, I.M.S (in English, French, German, Spanish), capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW540VTML
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label I.M.S (in English, French, German, Spanish)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW540VTML
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Idealny do dozowania IMS w laboratorium
Cechy i korzyści
Opatentowany zawór odpowietrzający Driplok zapobiega kapaniu rozpuszczalnika. Wielojęzyczne etykiety na rozpuszczalniki zawierające wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole, diament NFPA, zwroty ryzyka i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)