Kluczowe dokumenty
DWKWGW539VTMLA
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Isopropanol (in English, French, Spanish, OSHA), capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW539VTMLA
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label Isopropanol (in English, French, Spanish, OSHA)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW539VTMLA
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Cechy i korzyści
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)