Kluczowe dokumenty
DWKWGW539PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Isopropanol (in EN, FR, DE, ES, Spanish), capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW539PML
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label Isopropanol (in EN, FR, DE, ES, Spanish)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW539PML
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Ideal for isopropanol dispensing within the laboratory
Cechy i korzyści
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)