DWKWGW538VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Methanol (in English, French, German, Spanish), capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW538VTML
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
label Methanol (in English, French, German, Spanish)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW538VTML
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Idealny do dozowania metanolu w laboratorium
Cechy i korzyści
Opatentowany zawór odpowietrzający Driplok zapobiega kapaniu rozpuszczalnika. Wielojęzyczne etykiety na rozpuszczalniki zawierające wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole, diament NFPA, zwroty ryzyka i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)