Key Documents
DWKWGW538PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Methanol (in EN, FR, DE, ES), capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW538PML
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label Methanol (in EN, FR, DE, ES)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW538PML
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Ideal for methanol dispensing within the laboratory
Cechy i korzyści
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)