Kluczowe dokumenty
DWKWGW537VTMLR
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Acetone (in Russian, Polish, German, English), capacity 500 mL
Synonim(y):
WGW537VTMLR
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label Acetone (in Russian, Polish, German, English)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW537VTMLR
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Idealny do dozowania acetonu w laboratorium
Cechy i korzyści
Opatentowany zawór odpowietrzający Driplok zapobiega kapaniu rozpuszczalnika. Wielojęzyczne etykiety na rozpuszczalniki zawierające wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole, diament NFPA, zwroty ryzyka i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)