DWKWGW535VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Ethanol (in English, French, Spanish), capacity 250 mL
Synonim(y):
WGW535VTML
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Właściwości
label Ethanol (in English, French, Spanish)
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW535VTML
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wyposażone w opatentowaną technologię odpowietrzania Driplok, wielojęzyczne butelki 12583 z bezpiecznym odpowietrzaniem zapewniają bezpieczne i dokładne dozowanie płynów. Dostępne w 11 językach i z 6 etykietami rozpuszczalników, z pewnością znajdziesz idealną butelkę do mycia dla siebie.
Zastosowanie
Idealny do dozowania etanolu w laboratorium
Cechy i korzyści
Opatentowany zawór odpowietrzający Driplok zapobiega kapaniu rozpuszczalnika. Wielojęzyczne etykiety na rozpuszczalniki zawierające wszystkie nowe globalnie zharmonizowane symbole, diament NFPA, zwroty ryzyka i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje prawne
AZLON is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)