Kluczowe dokumenty
DWKWGW445P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, red polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonim(y):
WGW445P
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiały
low-density polyethylene bottle
red polypropylene closure
wide-neck
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW445P
pojemność
1000 mL
Zastosowanie
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Cechy i korzyści
Precision jet tip for fine control
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)