DWKWGW444P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, yellow polypropylene closure, capacity 1000 mL
Synonim(y):
WGW444P
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiały
low-density polyethylene bottle
wide-neck
yellow polypropylene closure
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW444P
pojemność
1000 mL
Zastosowanie
Idealny do dozowania rozpuszczalników i wody w laboratorium
Cechy i korzyści
Precyzyjna końcówka strumienia zapewniająca dokładną kontrolę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)