Kluczowe dokumenty
DWKWGW231P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, red polypropylene closure, capacity 250 mL
Synonim(y):
WGW231P
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiały
low-density polyethylene bottle
red polypropylene closure
wide-neck
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon WGW231P
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Idealny do dozowania rozpuszczalników i wody w laboratorium
Cechy i korzyści
Precyzyjna końcówka strumienia zapewniająca dokładną kontrolę
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)