Kluczowe dokumenty
DWKW242835
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 15 mL
Synonim(y):
W242835
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
white bottle
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W242835
pojemność
15 mL
Zastosowanie
Opthalmic, IVD Kits, Other
Cechy i korzyści
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)