DWKW242832
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 6 mL
Synonim(y):
W242832
About This Item
Materiały
white bottle
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W242832
pojemność
6 mL
Zastosowanie
Opthalmic, IVD Kits, Other
Cechy i korzyści
- Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
- White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
- Dropper tip caps and tips sold separately
- Packaged in cases of 100 or 1000
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)