DWKW242821-A
Wheaton® Dropping Bottle
natural bottle, capacity 3 mL, case of 1000
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
natural bottle
opakowanie
pkg of 1 packs
case of 1000
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W242821-A
pojemność
3 mL
Zastosowanie
Zestawy okulistyczne, zestawy IVD, inne
Cechy i korzyści
- Butelka wykonana z naturalnego lub białego LDPE (polietylenu o niskiej gęstości).
- Biała butelka LDPE pomaga chronić próbki wrażliwe na światło UV
- Zakraplacze i końcówki sprzedawane oddzielnie
- Pakowane po 100 lub 1000 sztuk
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKW242821-A-1PK |