DWKW224588
WHEATON® clear sample vial with PTFE faced rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, capacity (24 mL), screw cap
Synonim(y):
Fiolka z powłoką PTFE, Przezroczysta fiolka na próbki, W224588
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
glass
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
W224588
pojemność
(24 mL)
Opis ogólny
Fiolki na próbki w teczce laboratoryjnej (z dołączonymi nasadkami). Dołączone nakrętki pomagają utrzymać czystość. Dostarczane w podzielonych tacach, aby zapewnić łatwy sposób przechowywania pustych fiolek lub inwentaryzacji próbek.
- Zakrętki są przymocowane do fiolek.
- Zaleca się stosowanie korków wyłożonych gumą do próbek wodnych, korków wyłożonych gumą PTFE do próbek organicznych oraz korków z folii metalowej do węglowodorów.
- Fiolki i nakrętki można sterylizować w autoklawie.
- Fiolki 2 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228778.
- Fiolki o pojemności 4 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228780.
- Fiolki z nasadkami zapakowane w tacki z przegrodami
Cechy i korzyści
- Przezroczyste fiolki są przekształcane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I.
- Bursztynowe fiolki są wykonane z bursztynowej rurki ze szkła borokrzemianowego, która spełnia wymagania USP typu I dotyczące przepuszczalności światła w celu ochrony produktów wrażliwych na światło.
- Fiolki na próbki z zakrętkami przymocowanymi do fiolki pomagają utrzymać czystość
- 6798 z tacami z przegrodami zapewnia łatwy sposób inwentaryzacji próbek lub przechowywania pustych fiolek
- 1603 charakteryzują się niskim profilem zapewniającym większą stabilność i mniejszą objętość martwą
- Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą 14B do próbek wodnych
- Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą PTFE / 14B do próbek organicznych i lepsza kompatybilność chemiczna
- Wymienne zakrętki można nabyć oddzielnie
Informacje prawne
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)