DWKW216951
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL), PE liner
Synonim(y):
W216951
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE liner
PVC liner
phenolic cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
with cap
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216951
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
pojemność
(30 mL)
dopasowywanie
28-400 neck
28-400
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)