Kluczowe dokumenty
DWKW216938
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (4,000 mL)
Synonim(y):
W216938
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
without cap
opakowanie
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216938
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(157 mm) (256 mm) (390 mm)
pojemność
(4,000 mL)
dopasowywanie
89-400 neck
89-400
Opis ogólny
Butelka Wheaton z szerokim otworem to największy rozmiar dostępny wśród szklanych butelek typu III, zaprojektowanych specjalnie do ogólnego przechowywania próbek. Jej szeroki otwór ułatwia napełnianie i nalewanie, dzięki czemu jest wygodna do przenoszenia różnego rodzaju próbek. Wykonana z wytrzymałego szkła, butelka ta zapewnia doskonałą odporność chemiczną, zapewniając integralność przechowywanej zawartości. Idealna do laboratoriów i zastosowań przemysłowych, oferuje niezawodne rozwiązanie do efektywnego zarządzania próbkami masowymi i płynami.
Cechy i korzyści
  • Dostępne w większych rozmiarach butelek
  • Szerokie usta / szyjka
  • Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe typu III
  • Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub bez nakrętek
  • Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
  • Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWKW216938-4EA4061841121398