Kluczowe dokumenty
DWKCTA1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Synonim(y):
CTA1000P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CTA1000P
pojemność
1000 mL , with +/10mL tolerance
Zastosowanie
Odpowiedni do pomiaru i dozowania cieczy w laboratorium
Cechy i korzyści
Skalibrowany zgodnie z tolerancjami ISO 6706 i DIN 12681 klasa A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)