Kluczowe dokumenty
DWKCTA0050P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Synonim(y):
CTA0050P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CTA0050P
pojemność
50 mL , with +/-0.5mL tolerance
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Odpowiedni do pomiaru i dozowania cieczy w laboratorium
Cechy i korzyści
Skalibrowany zgodnie z tolerancjami ISO 6706 i DIN 12681 klasa A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)