Merck
DWKCT0100P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Synonim(y):
CT0100P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CT0100P
pojemność
100 mL , with +/-1mL tolerance
Zastosowanie
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Cechy i korzyści
Conform to ISO 6706
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)