Merck
DWKCT0010P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Synonim(y):
CT0010P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CT0010P
pojemność
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Zastosowanie
Odpowiedni do pomiaru i dozowania cieczy w laboratorium
Cechy i korzyści
Zgodność z normą ISO 6706
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
DWKCT0010P-10EA