Merck
DWKCPS0500P
Azlon Squat Form Cylinder with Molded Graduation with blue over print
polypropylene cylinder, class B, capacity 500 mL
Synonim(y):
CPS0500P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene cylinder
Właściwości
class B
graduated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon CPS0500P
pojemność
500 mL
Zastosowanie
Offers increased stability especially when working in confined spaces
Cechy i korzyści
Unique self draining base to eliminate water collection during cleaning in laboratory washing machines
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)