Kluczowe dokumenty
DWKBPM2000P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 2000 mL
Synonim(y):
BPM2000P
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon
warunki przechowywania
room temperature
assay range
accuracy: 200 mL
pojemność
2000 mL
Zastosowanie
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Cechy i korzyści
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)